AuftragsverfolgungKontakt
Mikrodoppelspatel | Avantor
Mikrodoppelspatel
150 mm, 50 mm, 8 mm
Artikelnr. 231-1278
Anbieter:   BOCHEM
Mikrodoppelspatel
Artikelnr. 231-1278
Anbieter:  BOCHEM
Mikrodoppelspatel
Mikrodoppelspatel
150 mm, 50 mm, 8 mm
Preis
36,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Nickel. Universalspatel für eine Vielzahl von Verwendungen.
  • Mit rundem Stiel, einem flachen und einem abgerundeten Spatelende
  • Gerade Form
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
Spezifikationen
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    03
  • Klingenbreite:
    8 mm
  • Spitzenlänge:
    50 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.