AuftragsverfolgungKontakt
Wägeschaufeln | Avantor
Wägeschaufeln
70 mm, 32 mm
Artikelnr. 611-9710
Anbieter:   BOCHEM
Wägeschaufeln
Artikelnr. 611-9710
Anbieter:  BOCHEM
Wägeschaufeln
Wägeschaufeln
70 mm, 32 mm
Preis
9,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch
Spezifikationen
  • Breite:
    32 mm
  • Länge:
    70 mm