AuftragsverfolgungKontakt
Präpariernadeln | Avantor
Präpariernadeln
Gerade, 140 mm
Artikelnr. 233-0072
Anbieter:   BOCHEM
Präpariernadeln
Artikelnr. 233-0072
Anbieter:  BOCHEM
Präpariernadeln
Präpariernadeln
Gerade, 140 mm
Preis
7,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Präpariernadeln komplett aus Edelstahl 18/10.
Spezifikationen
  • Form:
    Gerade
  • Länge:
    140 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.