Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Arabitol 99%

D(+)-Arabitol 99%

Glasflasche, 5 g
Artikelnr. ACRO302870050
D(+)-Arabitol 99%
Artikelnr. ACRO302870050
CAS Nummer:  488-82-4
D(+)-Arabitol 99%
D(+)-Arabitol 99%

Glasflasche, 5 g

CAS Nummer:  488-82-4
Preis
52,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  D-Arabitol, (2R,4R)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
  • CAS Nummer:488-82-4
  • Formel:C₅H₁₂O₅
  • MDL-Nummer:MFCD00004709
  • Molekulargewicht:152.15 g/mol
  • Schmelzpunkt:97…105 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:207-686-2

Documents

Spezifikationen

Spezifikation Testergebnisse

  • Appearance:
    White to off-white Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    97 to 105 °C
  • HPLC:
    ≥98.5 % (ELSD)
  • Specific optical rotation:
    +10.5° to +13.5° (20 °C, 589 nm) (c=2, 2 % borax)

Spezifikationen

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    5 g

Spezifikationen

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.