Adapters, receiver, plain bent, Quickfit®
24/29 NS, 24/29 NS
Artikelnr. 271-0016
Anbieter: SciLabware
Springe zu:
Product Details & Documents
Receiver, delivery, PYREX® borosilicate glass
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Plain bend without vent.
Spezifikationen
- Kern:24/29 NS
- Hülse:24/29 NS
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.