Cyclohexan 99.8% für die HPLC
Glasflasche, 2,5 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Cyclohexan 99.8% für die HPLC
Artikelnr. ACRO279590025
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 110-82-7
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
- CAS Nummer:110-82-7
- Formel:C₆H₁₂
- MDL-Nummer:MFCD00003814
- Molekulargewicht:84.16 g/mol
- Merck-Index:13,02752
- Siedepunkt:81 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:6,5 °C
- Dichte:0,77 g/cm³
- Blitzpunkt:–18 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-806-2
- UN:1145
- ADR:3,II
Dokumente
ACRO27959
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.01 %
- GC:≥99.8 %
- UV:at 200 nm A: ≤0.3
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.0002 %
- Acidity (CH3COOH):≤0.0002 meq/g
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:2,5 L
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.