AuftragsverfolgungKontakt
2-Methylindolin 99+%
Glasflasche, 5 mL
  ACRO275880050
2-Methylindolin 99+%
  ACRO275880050
 :  6872-06-6
2-Methylindolin 99+%
2-Methylindolin 99+%
Glasflasche, 5 mL
 :  6872-06-6
26,90 €
1 * 5 mL
  •  :6872-06-6
  •  :C₉H₁₁N
  •  :MFCD00005706
  •  :133.19 g/mol
  •  :227 °C (1013mbar)
  •  :–51 °C
  •  :1,02 g/cm³
  •  :103 °C
  •  :229-971-0
  • Appearance:
    Clear yellow to brown Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.5680 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.5 % (K.F.)
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    5 mL