AuftragsverfolgungKontakt
Xanthydrol 97+%
Xanthydrol 97+%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Artikelnr. ACRO271520050
Reizend
Xanthydrol 97+%
Artikelnr. ACRO271520050
CAS Nummer:  90-46-0
Xanthydrol 97+%
Xanthydrol 97+%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
CAS Nummer:  90-46-0
Preis
67,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  9-Hydroxyxanthene, 9-Xanthenol, 9H-Xanthen-9-ol
  • CAS Nummer:90-46-0
  • Formel:C₁₃H₁₀O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00005057
  • Molekulargewicht:198.22 g/mol
  • Siedepunkt:338 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:124…127 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:201-996-1
Documents
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    White to almost white Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    121 to 126 °C
  • HPLC:
    ≥97.0 %
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g