Hydroxylammoniumchlorid 99+%
Kst.-Flasche, 250 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Hydroxylammoniumchlorid 99+%
Artikelnr. ACRO270102500
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 5470-11-1
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
- CAS Nummer:5470-11-1
- Formel:NH₂OH·HCl
- MDL-Nummer:MFCD00051089
- Molekulargewicht:69.49 g/mol
- Merck-Index:13,04853
- Siedepunkt:306 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:155…158 °C (Zers.)
- Schmelzpunkt:155…158 °C (Zersetzung)
- Dichte:1,67 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:226-798-2
- UN:2923
- ADR:8,III
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:White Crystalline powder or crystals and/or chunks
- Infrared spectrum:Conforms
- Titration with NaOH:99.0 to 101.0 %
- Sulfate (SO4):≤0.005 %
- Iron (Fe):≤0.001 %
Spezifikationen
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:250 g