Rückschlagventile
9,5 - 12,7 mm ID
Artikelnr. BELAH197170000
Anbieter: Bel-Art Products, a Part of SP
Springe zu:
Product Details & Documents
PP valve, translucent with neoprene valve disk. Stops reverse flow of liquid when pressure is interrupted.
- Useful when connecting a vacuum line to a filter flask
- Recommended maximum pressure 20 psi. (1034 Torr)
- Autoclavable
Spezifikationen
- Schlauchgröße:9,5 - 12,7 mm ID
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



