AuftragsverfolgungKontakt
n-Hexan ∼95% für die HPLC
n-Hexan ∼95% für die HPLC
Glasflasche, 2,5 L
Artikelnr. ACRO268360025
Entzündlich
Reizend
Gesundheit
Umwelt
n-Hexan ∼95% für die HPLC
Artikelnr. ACRO268360025
CAS Nummer:  92112-69-1
n-Hexan ∼95% für die HPLC
n-Hexan ∼95% für die HPLC
Glasflasche, 2,5 L
CAS Nummer:  92112-69-1
Preis
247,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • CAS Nummer:92112-69-1
  • Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00009520
  • Molekulargewicht:86.18 g/mol
  • Merck-Index:13,04712
  • Siedepunkt:69 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–95 °C
  • Dichte:0,659 g/cm³
  • Blitzpunkt:–22 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-777-6
  • UN:1208
  • ADR:3,II
Documents
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Water:
    ≤0.01 %
  • UV:
    at 200 nm A: ≤0.70
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.0002 %
  • Acidity:
    ≤0.00015 meq/g
  • Filtered to 0.2 micrometer:
    Filtered
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2,5 L
Spezifikationen