Homogeniser, Dounce Type
7 ml, 125 mm
Artikelnr. BELC1984-10007
Marketsource
Anbieter: BELLCO GLASS
Springe zu:
Product Details & Documents
Dounce tissue homogeniser designed for disruption of whole cells leaving cell nuclei undamage.
- Polished tube and pestles
- Made up of glass
Lieferumfang: Two pestles supplied with each unit, large clearance pestle A for initial processing and small clearance pestle B completes homogenisation.
Spezifikationen
- Kapazität:7 ml
- Seq:02
- Gesamtlänge:125 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.