Spinner flasks, adjustable hanging bar
25 ml, Centre neck 38 mm, side arm 18 mm, 38×120 mm
Artikelnr. BELC1967-00025
Marketsource
Anbieter: BELLCO GLASS
Spinner flasks, adjustable hanging bar
Artikelnr. BELC1967-00025
Anbieter: BELLCO GLASS
Marketsource
Springe zu:
Product Details & Documents
Spinner flasks, made of borosilicate glass,with PTFE impeller assembly.
- Height adjustable impeller
- Impeller assembly rides on glass bearing for friction free operation
- Flat bottom
The hanging bar spinner flasks have black phenolic rubber-lined central and sidearm caps for 25 and 50 ml flasks.
Spezifikationen
- Ø×H:38×120 mm
- Kapazität:25 ml
- Seq:01
- Hals:Centre neck 38 mm, side arm 18 mm
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BELC1965-90100Cap assembly, for 500 - 3000 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fittingEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 241,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BELC1965-90070Cap assembly, for 100 - 500 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fittingEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 239,00 €