Digoxin 95%
Glasflasche, 1 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
- CAS Nummer:20830-75-5
- Formel:C₄₁H₆₄O₁₄
- MDL-Nummer:MFCD00003674
- Molekulargewicht:780.95 g/mol
- Schmelzpunkt:248…250 °C (Zers.)
- Schmelzpunkt:248…250 °C (Zersetzung)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:244-068-1
- UN:3462
- ADR:6.1,II
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:White to off-white Crystalline powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤1 % (500 mg) (vacuum)
- Sulfated ash:≤0.1 %
- HPLC:≥94 % (on dried substance)
- Specific optical rotation:+10° to +13° (20°C, 589 nm) (c=2, anhydr. pyridine) (on dried substance)
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:1 g