Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Kampfer 97% | Avantor

D(+)-Kampfer 97%

Kst.-Flasche, 500 g
Artikelnr. ACRO227845000
Reizend
Entzündlich
D(+)-Kampfer 97%
Artikelnr. ACRO227845000
CAS Nummer:  464-49-3
D(+)-Kampfer 97%
D(+)-Kampfer 97%

Kst.-Flasche, 500 g

CAS Nummer:  464-49-3
Preis
160,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (1R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone, (1R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone, (R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone, (1R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (+)-Camphor
  • CAS Nummer:464-49-3
  • Formel:C₁₀H₁₆O
  • MDL-Nummer:MFCD00064149
  • Molekulargewicht:152.24 g/mol
  • Merck-Index:13,01739
  • Siedepunkt:408 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:176…180 °C
  • Dichte:0,992 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:64 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:207-355-2
  • UN:2717
  • ADR:4.1,III

Dokumente

Spezifikationen

Spezifikation Testergebnisse

  • Appearance:
    White Crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    174 to 179 °C
  • GC:
    ≥96.0 %
  • Specific optical rotation:
    +41° to +44° (20 °C, 589 nm) (c=10, alcohol)

Spezifikationen

  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    500 g

Spezifikationen

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.