L(-)-Mannose 99+%
Glasflasche für Feststoffe, 250 mg
: (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, L-(-)-Mannose
- :10030-80-5
- :C₆H₁₂O₆
- :MFCD00136021
- :180.16 g/mol
- :376 °C (1013 hPa)
- :129…131 °C
- :Raumtemperatur
- :233-080-2
- Appearance:White to off-white Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤0.5 %
- HPLC:≥99.0 % (ELSD)
- Specific optical rotation:-13.5° to -15.5° (20°C, 589 nm) (c=4, water, NH3)
- Heavy metals (as Pb):≤10 ppm
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:250 mg
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.