L(-)-Mannose 99+%
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, L-(-)-Mannose
- CAS Nummer:10030-80-5
- Formel:C₆H₁₂O₆
- MDL-Nummer:MFCD00136021
- Molekulargewicht:180.16 g/mol
- Siedepunkt:376 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:129…131 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:233-080-2
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:White to off-white Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤0.5 %
- HPLC:≥99.0 % (ELSD)
- Specific optical rotation:-13.5° to -15.5° (20°C, 589 nm) (c=4, water, NH3)
- Heavy metals (as Pb):≤10 ppm
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 g