AuftragsverfolgungKontakt
Progesteron 98% | Avantor
Progesteron 98%
Glasflasche, 25 g
Artikelnr. ACRO225650250
Gesundheit
Progesteron 98%
Artikelnr. ACRO225650250
CAS Nummer:  57-83-0
Progesteron 98%
Progesteron 98%
Glasflasche, 25 g
CAS Nummer:  57-83-0
Preis
128,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:57-83-0
  • Formel:C₂₁H₃₀O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003658
  • Schmelzpunkt:126…131 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-350-6
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    White to off-white Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    126 to 131 °C
  • Loss on drying:
    ≤0.5 % (500 mg, 105 °C, 2 hrs)
  • HPLC:
    ≥97.5 %
  • Specific optical rotation:
    +186° to +194° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol) (on dried substance)
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    25 g
Spezifikationen