AuftragsverfolgungKontakt
Progesteron 98%
Glasflasche, 5 g
  ACRO225650050
Progesteron 98%
  ACRO225650050
 :  57-83-0
Progesteron 98%
Progesteron 98%
Glasflasche, 5 g
 :  57-83-0
40,30 €
1 * 5 g
  •  :57-83-0
  •  :C₂₁H₃₀O₂
  •  :MFCD00003658
  •  :126…131 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-350-6
  • Appearance:
    White to off-white Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    126 to 131 °C
  • Loss on drying:
    ≤0.5 % (500 mg, 105 °C, 2 hrs)
  • HPLC:
    ≥97.5 %
  • Specific optical rotation:
    +186° to +194° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol) (on dried substance)
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    5 g