Petrischalen
Mit 3 Nocken, robustes Design, 145 mm, 20 mm, Steril, 15/Packung
Anbieter: Greiner Bio-One
Springe zu:
Product Details & Documents
Aus glasklarem PS für optimale Mikroskopierbarkeit. Version mit oder ohne Belüftungsnocken.
- Gute Stapelbarkeit
- Schwere Ausführung für eine höhere Temperaturbeständigkeit bei Arbeiten mit heißem Agar
- Mit Belüftungsnocken für den besseren Gasaustausch bzw ohne Nocken für lange Inkubationszeiten
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Ø:145 mm
- Verpackt:15/Packung
- Sterilität:Steril
- Ausführung:Mit 3 Nocken, robustes Design
- Höhe:20 mm
- Seq:16
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



