Adapters
Adapter, 10-32 female to 1/4”-28 male, 0,40 mm
Artikelnr. 554-1008
Anbieter: VICI JOUR RESEARCH
Springe zu:
Product Details & Documents
These PEEK adapters connect standard LC fittings to standard LC ports, usable with most common organic and inorganic HPLC solvents without risking corrosion, metal contamination, or protein degradation.
- Easy connection of solvent lines
- Low dead volume
- Completely inert and biocompatible
Pressure rating of M6, 1/4–28 is <70 bar (1000 psi), Luer is <35 bar (509 psi) and varies with tubing material and ID.
Spezifikationen
- Bohrung Ø:0,40 mm
- Bezeichnung:Adapter, 10-32 female to 1/4”-28 male
- Seq:06
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.