AuftragsverfolgungKontakt
Heating Cords | Avantor
Heating Cords
Heating cords, 50 W, 50 cm
Artikelnr. ISOP175192-000
Anbieter:   ISOPAD
Heating Cords
Artikelnr. ISOP175192-000
Anbieter:  ISOPAD
Heating Cords
Heating Cords
Heating cords, 50 W, 50 cm
Preis
129,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Flexible heating cords consist of insulated glass silk, flexible woven fabric with interior heating conductors.
  • Nominal temperature: 450 °C
  • Frequency: 50 to 60 Hz
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Heating cords, 50 W
  • Länge:
    50 cm
  • Seq:
    01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.