AuftragsverfolgungKontakt
Pipette tips, BagTips®
Saugtyp, regulär, +, 190 mm, BagPipet® Pipette, 1000/Box
  432-0013
Pipette tips, BagTips®
  432-0013
Pipette tips, BagTips®
Pipette tips, BagTips®
Saugtyp, regulär, +, 190 mm, BagPipet® Pipette, 1000/Box
49,70 €
1 * 1.000 ST
These sterile pipette tips are designed for use with the BagPipet® pipette. They are available in two sizes: Regular (19 cm) and Jumbo (24 cm).
  • Verpackt:
    1000/Box
  • Steril:
    +
  • Länge:
    190 mm
  • Seq:
    01
  • Spitzentyp:
    Saugtyp, regulär
  • Zur Nutzung mit:
    BagPipet® Pipette