Analysenmühle, A 11 basic
A 11 basic Analysenmühle, EU-Stecker
412-1111
: IKA
Die Chargenmühle bietet zwei verschiedene Mahlverfahren: Prallmahlen von harten, spröden bzw. versprödeten Mahlgütern mittels Edelstahlschläger, der bis Mohshärte 6 eingesetzt werden kann. Die A 11 dient auch zum Schneidmahlen von weichen, faserigen Materialien mittels optionalem Schneidmesser.
- Zwei Mahlverfahren: Prallmahlen und Schneidmahlen
- Feuchte und klebrige Aufgabegüter können mittels Zugabe von Wasser zerkleinert werden
- Mahlbecher aus ETFE mit Glasfaserverstärkung ermöglicht das Verspröden von Materialien mit flüssigem Stickstoff
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 43
Certifications: IP-Schutzart gemäß DIN EN 60529: IP 43
Delivery information: Schläger zum Zerschlagen von Materialien und 80-ml-Mahlbecher im Lieferumfang enthalten; Schneidmesser nicht enthalten. Große Auswahl an optionalem Zubehör. Erforderliches Zubehör muss separat bestellt werden.
- Bezeichnung:A 11 basic Analysenmühle, EU-Stecker
- Seq:001
- Cat. No.:412-1111
- Umfangsgeschwindigkeit:53 m/s
- Nutzvolumen:80 ml
- Einschaltdauer ein/aus:1/10 min
- B×T×H:85×85×240 mm
- Motorleistung Aufnahme/Abgabe:160/100 W
- Überlastungsschutz:Ja
- Gewicht:1,5 kg
- Max. Kornaufgabegröße:10 mm
- Drehzahl:28000 min⁻¹ fixiert
Accessories
- BezeichnungFür
- BezeichnungFür
- 431-2114Einfülltrichter, A 11.7Vermeidet das Spritzen beim Einfüllen von flüssigem Stickstoff1 * 1 ST - 301,00 €
- BezeichnungFür
- 412-000180-ml-ErsatzmahlbecherTieftemperaturanwendungen (−200 °C). Aus ETFE mit Glasfaserverstärkung und Edelstahleinlass, sehr gute chemische Beständigkeit.1 * 1 ST - 545,00 €
- BezeichnungFür
- BezeichnungFür
- BezeichnungFür
- BezeichnungFür
- 412-1112250-ml-MahlbecherNur mit Doppelschläger 431-2113 einsetzbar. Aus Polycarbonat mit Edelstahleinsatz. Nicht geeignet zur Anwendung mit flüssigem Stickstoff.1 * 1 ST - 738,00 €