AuftragsverfolgungKontakt
Dissolverrührer
Dissolverrührer
Dissolverrührer, 100 mm, 10 mm, 350 mm, 1000 min-1
Catalog # 441-2953
Supplier:   IKA
Dissolverrührer
Catalog # 441-2953
Supplier:  IKA
Dissolverrührer
Dissolverrührer
Dissolverrührer, 100 mm, 10 mm, 350 mm, 1000 min-1
Price
694,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl, rostfrei. Die Rührwerke saugen das Mischgut von oben und von unten an. Hohe Turbulenz und hohe Scherkräfte.
  • Ideal für das Rühren von Flüssigkeiten mit mittlerer bis hoher Drehzahl
  • Erzeugen radiale Strömung
  • Drei verschiedene Rührformate erhältlich
Specifications
  • Bezeichnung:
    Dissolverrührer
  • Seq:
    03
  • Max. Drehzahl:
    1000 min-1
  • Schaft - Ø:
    10 mm
  • Schaft-Länge:
    350 mm
  • Rührer - Ø:
    100 mm