AuftragsverfolgungKontakt
Flächenrührer | Avantor
Flächenrührer
Flächenrührer, 150 mm, 13 mm, 800 mm, 600 min-1
Artikelnr. 441-2944
Anbieter:   IKA
Flächenrührer
Artikelnr. 441-2944
Anbieter:  IKA
Flächenrührer
Flächenrührer
Flächenrührer, 150 mm, 13 mm, 800 mm, 600 min-1
Preis
738,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl, rostfrei. Schonendes Rühren mit minimaler Turbulenz.
  • Ideal für das Rühren von Flüssigkeiten mit niedriger bis mittlerer Drehzahl
  • Erzeugen tangentiale Strömung
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Flächenrührer
  • Seq:
    04
  • Max. Drehzahl:
    600 min-1
  • Schaft - Ø:
    13 mm
  • Schaft-Länge:
    800 mm
  • Rührer - Ø:
    150 mm