Pasteur pipettes
Gestopft, Spitze ∼120 mm lang, 2,0 ml, 230 mm, 250/Hülle, 4 Hüllen/Karton
Artikelnr. HIRS9260201
Anbieter: HIRSCHMANN
Springe zu:
Product Details & Documents
Glass pasteur pipettes with fine drawn tips.
- With or without cotton plug
- Short or long form
Zertifizierung: According to ISO 7712.
Dokumente
HIRS9250201_TDS_EN HIRS9260101_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Verpackt:250/Hülle, 4 Hüllen/Karton
- Kapazität:2,0 ml
- Bezeichnung:Gestopft, Spitze ∼120 mm lang
- Länge:230 mm