AuftragsverfolgungKontakt
Kapillarröhrchen
120 mm, 1,35 mm, 0,95 mm
Artikelnr. HIRS9201312
Anbieter:   HIRSCHMANN
Kapillarröhrchen
Artikelnr. HIRS9201312
Anbieter:  HIRSCHMANN
Kapillarröhrchen
Kapillarröhrchen
120 mm, 1,35 mm, 0,95 mm
Preis
83,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Klarglas, beidseitig offene Enden
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    1,35 mm
  • Ø int.:
    0,95 mm
  • Länge:
    120 mm
  • Seq:
    14