Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Deckgläser

Deckgläser

24×60 mm, 0,13 - 0,17 mm
Catalog # HIRS8000120
Supplier:   HIRSCHMANN
Deckgläser
Catalog # HIRS8000120
Supplier:  HIRSCHMANN
Deckgläser
Deckgläser

24×60 mm, 0,13 - 0,17 mm

Price
113,00 €
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Quadratische oder rechteckige Deckgläser für die Mikroskopie.

Certifications: DIN 58 884 und IVD 98/79

Packaging: Mit Chargennummer beschriftet.

Specifications
  • L×B:
    24×60 mm
  • Stärke:
    0,13 - 0,17 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.