Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Deckgläser

Deckgläser

24×48 mm, 0,13 - 0,17 mm
Artikelnr. HIRS8000118
Anbieter:   HIRSCHMANN
Deckgläser
Artikelnr. HIRS8000118
Anbieter:  HIRSCHMANN
Deckgläser
Deckgläser

24×48 mm, 0,13 - 0,17 mm

Preis
114,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Quadratische oder rechteckige Deckgläser für die Mikroskopie.

Certifications: DIN 58 884 und IVD 98/79

Packaging: Mit Chargennummer beschriftet.

Spezifikationen
  • L×B:
    24×48 mm
  • Stärke:
    0,13 - 0,17 mm