Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Deckgläser | Avantor

Deckgläser

24×40 mm, 0,13 - 0,17 mm
Artikelnr. HIRS8000116
Anbieter:   HIRSCHMANN
Deckgläser
Artikelnr. HIRS8000116
Anbieter:  HIRSCHMANN
Deckgläser
Deckgläser

24×40 mm, 0,13 - 0,17 mm

Preis
73,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Quadratische oder rechteckige Deckgläser für die Mikroskopie.

Zertifizierung: DIN 58 884 und IVD 98/79

Verpackung: Mit Chargennummer beschriftet.

Spezifikationen
  • L×B:
    24×40 mm
  • Stärke:
    0,13 - 0,17 mm