Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Deckgläser | Avantor

Deckgläser

21×26 mm, 0,13 - 0,17 mm
Artikelnr. HIRS8000108
Anbieter:   HIRSCHMANN
Deckgläser
Artikelnr. HIRS8000108
Anbieter:  HIRSCHMANN
Deckgläser
Deckgläser

21×26 mm, 0,13 - 0,17 mm

Preis
46,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Quadratische oder rechteckige Deckgläser für die Mikroskopie.

Zertifizierung: DIN 58 884 und IVD 98/79

Verpackung: Mit Chargennummer beschriftet.

Spezifikationen
  • L×B:
    21×26 mm
  • Stärke:
    0,13 - 0,17 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.