Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Deckgläser

Deckgläser

20×20 mm, 0,13 - 0,17 mm
Catalog # HIRS8000103
Supplier:   HIRSCHMANN
Deckgläser
Catalog # HIRS8000103
Supplier:  HIRSCHMANN
Deckgläser
Deckgläser

20×20 mm, 0,13 - 0,17 mm

Price
36,10 €
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Quadratische oder rechteckige Deckgläser für die Mikroskopie.

Certifications: DIN 58 884 und IVD 98/79

Packaging: Mit Chargennummer beschriftet.

Specifications
  • L×B:
    20×20 mm
  • Stärke:
    0,13 - 0,17 mm