Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Deckgläser | Avantor

Deckgläser

15×15 mm, 0,13 - 0,17 mm
  HIRS8000101
 :   HIRSCHMANN
Deckgläser
  HIRS8000101
Deckgläser
Deckgläser

15×15 mm, 0,13 - 0,17 mm

 
28,80 €
   
1 * 1.000 ST
 

Quadratische oder rechteckige Deckgläser für die Mikroskopie.

Zertifizierung: DIN 58 884 und IVD 98/79

Verpackung: Mit Chargennummer beschriftet.

 
  • L×B:
    15×15 mm
  • Stärke:
    0,13 - 0,17 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.