AuftragsverfolgungKontakt
Pulvertrichter | Avantor
Pulvertrichter
80 mm, 76 mm, 25 mm, 21 mm stem I-Ø
Artikelnr. HIRS7760102
Anbieter:   HIRSCHMANN
Pulvertrichter
Artikelnr. HIRS7760102
Anbieter:  HIRSCHMANN
Pulvertrichter
Pulvertrichter
80 mm, 76 mm, 25 mm, 21 mm stem I-Ø
Preis
40,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Powder funnels, made of PP, translucent. For decanting powdery materials. Also suitable for liquids. Cone angle 60°.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Autoclavable
Spezifikationen
  • Trichter A-Ø:
    80 mm
  • Bezeichnung:
    21 mm stem I-Ø
  • Länge:
    76 mm
  • Stiel Länge:
    25 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.