Becher, niedrige Form
1000 ml, 149 mm, 102 mm, 100 ml
HIRS7600193
PP, hoch durchscheinend.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten, wird die Reinigung bis maximal +60 °C empfohlen
- Für das Autoklavieren (+121 °C) sollten Becher mit geprägter Skala ausgewählt werden.
Mit aufgedrukter blauer Skala, Bördelrand und Ausguss
Certifications: ISO 7056
- Ext.Ø:102 mm
- Graduierungsintervall:100 ml
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:149 mm
- Seq:11