AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
25 ml, 47 mm, 31 mm, 5 ml
Catalog # HIRS7600170
Supplier:   HIRSCHMANN
Becher, niedrige Form
Catalog # HIRS7600170
Supplier:  HIRSCHMANN
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
25 ml, 47 mm, 31 mm, 5 ml
Price
27,30 €
Log in for availability
1 * 12 ST
Product Details & Documents
PP, hoch durchscheinend.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten, wird die Reinigung bis maximal +60 °C empfohlen
  • Für das Autoklavieren (+121 °C) sollten Becher mit geprägter Skala ausgewählt werden.
Mit aufgedrukter blauer Skala, Bördelrand und Ausguss
Certifications: ISO 7056
Specifications
  • Ext.Ø:
    31 mm
  • Graduierungsintervall:
    5 ml
  • Kapazität:
    25 ml
  • Höhe:
    47 mm
  • Seq:
    02