Becher, niedrige Form
10 ml, 35 mm, 25 mm, 2 ml
Catalog # HIRS7600160
Supplier: HIRSCHMANN
Jump to:
Product Details & Documents
PP, hoch durchscheinend.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten, wird die Reinigung bis maximal +60 °C empfohlen
- Für das Autoklavieren (+121 °C) sollten Becher mit geprägter Skala ausgewählt werden.
Mit aufgedrukter blauer Skala, Bördelrand und Ausguss
Certifications: ISO 7056
Specifications
- Ext.Ø:25 mm
- Graduierungsintervall:2 ml
- Kapazität:10 ml
- Höhe:35 mm
- Seq:01