AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
250 ml, 94 mm, 68 mm, 50 ml
Artikelnr. HIRS7600186
Anbieter:   HIRSCHMANN
Becher, niedrige Form
Artikelnr. HIRS7600186
Anbieter:  HIRSCHMANN
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
250 ml, 94 mm, 68 mm, 50 ml
Preis
23,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 ST
Product Details & Documents
PP, hoch durchscheinend.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten, wird die Reinigung bis maximal +60 °C empfohlen
  • Für das Autoklavieren (+121 °C) sollten Becher mit geprägter Skala ausgewählt werden.
Mit aufgedrukter blauer Skala, Bördelrand und Ausguss
 : ISO 7056
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    68 mm
  • Graduierungsintervall:
    50 ml
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    94 mm
  • Seq:
    06