AuftragsverfolgungKontakt
Messkolben, Klasse B
Messkolben, Klasse B
25 ml, 10/19, 115 mm
Artikelnr. HIRS7550170
Anbieter:   HIRSCHMANN
Messkolben, Klasse B
Artikelnr. HIRS7550170
Anbieter:  HIRSCHMANN
Messkolben, Klasse B
Messkolben, Klasse B
25 ml, 10/19, 115 mm
Preis
23,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
PP, durchscheinend, mit NS-Stopfen aus PP.
Spezifikationen
  • NS:
    10/19
  • Kapazität:
    25 ml
  • Höhe:
    115 mm