Büretten, gerader Absperrhahn, Schellbach
50 ml, 0,1 ml, 0,075 ± ml
Artikelnr. 612-3539
Anbieter: HIRSCHMANN
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN®, Klasse B.
- Justiert auf 'Ex'
- Strichteilung an Hauptpunkten, blaue Graduierungen
Skalenlänge: 500 mm.
Scale length: 500 mm
Certifications: DIN ISO EN 385
Spezifikationen
- Kapazität:50 ml
- Teilung:0,1 ml
- Toleranz:0,075 ± ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.