Büretten, gerader Absperrhahn, Schellbach
10 ml, 0,02 ml, 0,03 ± ml
612-3537
DURAN®, Klasse B.
- Justiert auf 'Ex'
- Strichteilung an Hauptpunkten, blaue Graduierungen
Skalenlänge: 500 mm.
Scale length: 500 mm
Certifications: DIN ISO EN 385
- Kapazität:10 ml
- Teilung:0,02 ml
- Toleranz:0,03 ± ml