AuftragsverfolgungKontakt
Büretten, gerader Absperrhahn, Schellbach | Avantor
Büretten, gerader Absperrhahn, Schellbach
50 ml, 0,1 ml, 0,075 ± ml
Artikelnr. 612-3536
Anbieter:   HIRSCHMANN
Büretten, gerader Absperrhahn, Schellbach
Artikelnr. 612-3536
Anbieter:  HIRSCHMANN
Büretten, gerader Absperrhahn, Schellbach
Büretten, gerader Absperrhahn, Schellbach
50 ml, 0,1 ml, 0,075 ± ml
Preis
61,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Klasse B.
  • Justiert auf 'Ex'
  • Strichteilung an Hauptpunkten, blaue Graduierungen
Skalenlänge: 500 mm.
Scale length: 500 mm
Zertifizierung: DIN ISO EN 385
Spezifikationen
  • Kapazität:
    50 ml
  • Teilung:
    0,1 ml
  • Toleranz:
    0,075 ± ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.