Büretten, gerader Absperrhahn, Schellbach
25 ml, 0,05 ml, 0,045 ± ml
Artikelnr. 612-3534
Anbieter: HIRSCHMANN
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN®, Klasse B.
- Justiert auf 'Ex'
- Strichteilung an Hauptpunkten, blaue Graduierungen
Skalenlänge: 500 mm.
Scale length: 500 mm
Zertifizierung: DIN ISO EN 385
Spezifikationen
- Kapazität:25 ml
- Teilung:0,05 ml
- Toleranz:0,045 ± ml