AuftragsverfolgungKontakt
Büretten, gerader Absperrhahn, Schellbach | Avantor
Büretten, gerader Absperrhahn, Schellbach
10 ml, 0,02 ml, 0,03 ± ml
Artikelnr. 612-3533
Anbieter:   HIRSCHMANN
Büretten, gerader Absperrhahn, Schellbach
Artikelnr. 612-3533
Anbieter:  HIRSCHMANN
Büretten, gerader Absperrhahn, Schellbach
Büretten, gerader Absperrhahn, Schellbach
10 ml, 0,02 ml, 0,03 ± ml
Preis
61,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Klasse B.
  • Justiert auf 'Ex'
  • Strichteilung an Hauptpunkten, blaue Graduierungen
Skalenlänge: 500 mm.
Scale length: 500 mm
 : DIN ISO EN 385
Spezifikationen
  • Kapazität:
    10 ml
  • Teilung:
    0,02 ml
  • Toleranz:
    0,03 ± ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.