AuftragsverfolgungKontakt
Messzylinder | Avantor
Messzylinder
1000 ml, 10 ml, 470 mm, 5 ± ml
Artikelnr. 613-4717
Anbieter:   HIRSCHMANN
Messzylinder
Artikelnr. 613-4717
Anbieter:  HIRSCHMANN
Messzylinder
Messzylinder
1000 ml, 10 ml, 470 mm, 5 ± ml
Preis
63,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN® Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse A.
  • Justiert auf "ln“, Konformitätsbescheinigt (DE-M gekennzeichnet), mit datierter Chargenkennung; entsprechendes Chargen-Kablibibrierzertifikat im Internet unter www,hirschmann.de kostenlos erhältlich
  • Standfuß und Schutzkragen aus PP, mit Ausguss
  • Hauptpunkte-Ringteilung, kontrastreich blau graduiert
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788
Spezifikationen
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Höhe:
    470 mm
  • Seq:
    07
  • Teilung:
    10 ml
  • Toleranz:
    5 ± ml