AuftragsverfolgungKontakt
Messzylinder
2000 ml, 20 ml, 570 mm, 15 ± ml
  612-3035
 :   HIRSCHMANN
Messzylinder
  612-3035
Messzylinder
Messzylinder
2000 ml, 20 ml, 570 mm, 15 ± ml
107,00 €
1 * 1 ST
DURAN® Borosilikatglas, hohe Form, Klasse B.
  • Calibrated to contain 'ln'
  • Hexagonal glass base, with spout
  • Amber stain graduations
* In Ergänzung zu DIN.
 : DIN EN ISO 4788
  • Kapazität:
    2000 ml
  • Höhe:
    570 mm
  • Seq:
    09
  • Teilung:
    20 ml
  • Toleranz:
    15 ± ml