AuftragsverfolgungKontakt
Messzylinder | Avantor
Messzylinder
1000 ml, 10 ml, 470 mm, 7 ± ml
Artikelnr. 612-3034
Anbieter:   HIRSCHMANN
Messzylinder
Artikelnr. 612-3034
Anbieter:  HIRSCHMANN
Messzylinder
Messzylinder
1000 ml, 10 ml, 470 mm, 7 ± ml
Preis
60,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN® Borosilikatglas, hohe Form, Klasse B.
  • Calibrated to contain 'ln'
  • Hexagonal glass base, with spout
  • Amber stain graduations
* In Ergänzung zu DIN.
Zertifizierung: DIN EN ISO 4788
Spezifikationen
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Höhe:
    470 mm
  • Teilung:
    10 ml
  • Toleranz:
    7 ± ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.