AuftragsverfolgungKontakt
Messzylinder
Messzylinder
500 ml, 5 ml, 390 mm, 3,75 ± ml
  612-3033
 :   HIRSCHMANN
Messzylinder
  612-3033
Messzylinder
Messzylinder
500 ml, 5 ml, 390 mm, 3,75 ± ml
37,10 €
1 * 1 ST
DURAN® Borosilikatglas, hohe Form, Klasse B.
  • Calibrated to contain 'ln'
  • Hexagonal glass base, with spout
  • Amber stain graduations
* In Ergänzung zu DIN.
Certifications: DIN EN ISO 4788
  • Kapazität:
    500 ml
  • Höhe:
    390 mm
  • Seq:
    07
  • Teilung:
    5 ml
  • Toleranz:
    3,75 ± ml