AuftragsverfolgungKontakt
Messzylinder
50 ml, 1 ml, 200 mm, 0,75 ± ml
  612-3030
 :   HIRSCHMANN
Messzylinder
  612-3030
Messzylinder
Messzylinder
50 ml, 1 ml, 200 mm, 0,75 ± ml
11,40 €
1 * 1 ST
DURAN® Borosilikatglas, hohe Form, Klasse B.
  • Calibrated to contain 'ln'
  • Hexagonal glass base, with spout
  • Amber stain graduations
* In Ergänzung zu DIN.
 : DIN EN ISO 4788
  • Kapazität:
    50 ml
  • Höhe:
    200 mm
  • Seq:
    04
  • Teilung:
    1 ml
  • Toleranz:
    0,75 ± ml